missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Nitrile Class 100 Cleanroom Non-Sterile Gloves (ISO 5)
GREENER_CHOICE

Product Code. p-7201202 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
2X-Large
Unit Size:
Pack of 1000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17388012

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Class 100 (ISO 5) Cleanroom Gloves, ambidextrous, non-sterile, chemical resistance to a range of common chemicals and substances.

  • Class 100
  • Color: White
  • Ambidextrous
  • Complies with the requirements of the Glove Standard EN420:2003+A1:2009, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
  • Non-sterile
  • Powder free, latex free
  • Beaded cuff
  • Nitrile
  • AQL 1.5

Specifications

Certifications/Compliance ISO 5
Certifications/Compliance (Europe) EN420:2003+A1:2009, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1:2016
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Color White
Exterior Finish Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 5.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Size X-Small
Sterility Non-sterile
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Length (English) 12 in.
Length (Metric) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt