missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monkeypox Virus A29 Antibody (0025), HRP , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18813H
535.50 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Monkeypox Virus A29 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A29 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
Specifikationer
| Monkeypox Virus A29 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 0025 | |
| PBS | |
| This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A29 Protein expressed from HEK293 cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering