missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bentazon-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Click to view available options
Quantity:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Bentazon-d7 |
| CAS | 131842-77-8 |
| Molecular Formula | C10 D7 H5 N2 O3 S |
| Quantity | 0.01 g |
| Synonym | Bentazone D7 (isopropyl D7), 1 H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3 H)-one, 3-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-, 2,2-dioxide (9 CI), 3-Isopropyl-d7-1 H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3 H)-one 2,2-dioxide |
| InChI Formula | InChI=1 S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11 H,1-2H3/i1D3,2D3,7 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | 3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-2,2-dioxo-1 H-2λ^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 247.322 |
| Formula Weight | 247.101 g/mol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu