missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Leflunomide-d4 (phenyl-d4), CDN
Click to view available options
Quantity:
0.005 g
0.01 g
Unit Size:
0.01g
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Leflunomide-d4 |
| CAS | 1189987-23-2 |
| Molecular Formula | C12 D4 H5 F3 N2 O2 |
| Quantity | 0.005 g |
| Synonym | 5-Methyl-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl-2,3,5,6-d4]-4-isoxazolecarboxamide, Leflunomide-d4, Leflunomide-D4 (phenyl-D4) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6 H,1H3,(H,17,18)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1NC(=O)c2cnoc2C)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 5-methyl-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 274.232 |
| Formula Weight | 274.087 g/mol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu