missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl Pyruvate-3,3,3-d3, CDN

Product Code. 30318945
Click to view available options
Quantity:
0.05 g
0.1 g
Unit Size:
0.05g
0.1g
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Product Code. 30318945

Brand: CDN CDND62250.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 2-Oxopropanoic-3,3,3-d3 acid ethyl ester
CAS 66966-38-9
Molecular Formula C5 2H3 H5 O3
Quantity 0.05 g
Synonym Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-oxo-, ethyl ester (9 CI), 2-Oxopropanoic-3,3,3-D3 acid ethyl ester, Pyruvic-3,3,3-d3 acid ethyl ester, Ethyl pyruvate-3,3,3-d3, Ethyl pyruvate-d3
InChI Formula InChI=1 S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C(=O)OCC
IUPAC Name ethyl 3,3,3-trideuterio-2-oxopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 119.13
Formula Weight 119.0662 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 96% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt