missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dichloroethane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

Product Code. 10569950 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Packaging:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Unit Size:
2.5 L
25 L
5 L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10569950 25 L Metal Can 25 L
10754751 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
10374930 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
10734561 5 L Metal Can 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10569950 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' D/1750/25
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Chemische Identifikatoren

CAS 107-06-2
Molecular Formula C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
MDL Number 963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-dichloroethane
SMILES ClCCCl

Spezifikation

Melting Point -35°C
Color Colorless
Quantity 25 L
Packaging Metal Can
Physical Form Liquid
Vapor Pressure 65mmHg 29
Viscosity 0.8 mPaS at 20°C
Boiling Point 81°C
Formula Weight 98.96g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dichloroethane
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 2
  • Acute toxicity Category 4
  • Acute toxicity Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • H350-May cause cancer.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P311-Call a POISON CENTER/doctor/ .
  • P362-Take off contaminated clothing.
Ergänzende Informationen
  • REA17-CMR1-Restricted to professional users.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.