missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Epoxy-9-decene, TRC

Product Code. 30379568
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30379568 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Code produit 30379568 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE589298250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 1,2-Epoxy-9-decene
CAS 85721-25-1
Molecular Formula C10H18O
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
SMILES C=CCCCCCCC1CO1
IUPAC Name 2-oct-7-enyloxirane
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Formula Weight 154.1358
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.