missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Methoxy-d3-phenylazo)-2-naphthol, CDN

Product Code. 30312609
Click to view available options
Quantity:
0.05 g
0.1 g
Unit Size:
0.05g
0.1g
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Product Code. 30312609

Brand: CDN CDND73610.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 1-(2-Methoxyphenylazo)-2-naphthol-D3 (methoxy-D3)
CAS 1398109-09-5
Molecular Formula C17 D3 H11 N2 O2
Quantity 0.05 g
Synonym 1-(2-Methoxy-d3-phenylazo)-2-naphthol, 1-(2-Methoxyphenylazo)-2-naphthol-D3 (methoxy-D3), 1-[2-[2-(Methoxy-d3)phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol, Sudan Red G-d3 (methoxy-d3), Anisole-2-azo-β-naphthol-d3
InChI Formula InChI=1 S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
IUPAC Name 1-[[2-(trideuteriomethoxy)phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 281.3238
Formula Weight 281.1244 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado