missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide, TRC

Product Code. 30369907
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30369907 5 g
30377351 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30369907 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4868655G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 1072-53-3
Molecular Formula C2 H4 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 124.12
Synonym Ethylene Glycol Cyclic Sulfate, 1,2-Ethylene Sulfate, Ethylene Sulfate, NSC 526594
IUPAC Name 1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide
SMILES O=S1(=O)OCCO1

Specifications

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Formula Weight 123.983
Chemical Name or Material 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.