missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10324672
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10324672 10 g Amber Glass Bottle 10g
10151022 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10324672 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CD11242EA
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 28466-21-9
Molecular Formula C6H11N3
Molecular Weight (g/mol) 125.175
MDL Number MFCD00052883
InChI Key SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
IUPAC Name 1,3,5-trimethylpyrazol-4-amine
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)N

Spezifikation

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 125.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.