missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dicaffeoylquinic acid, MedChemExpress
Description
1,3-Dicaffeoylquinic acid is a caffeoylquinic acid derivative that exhibits antioxidant activity and radical scavenging activity.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 1,3-Dicaffeoylquinic acid |
| CAS | 19870-46-3 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H24O12 |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | 1,3-O-Dicaffeoylquinic acid 1,5-Dicaffeoylquinic acid |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (193.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@]1(OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2)=O)C[C@@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)[C@H](O)C1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 516.45 |
| Show More |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?