missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane, TRC

Product Code. 30382634
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30382634 500 mg -
30370107 100 mg -
30372937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30382634 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD476665500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 6588-68-7
Molecular Formula C12H19NO2
Molecular Weight (g/mol) 209.28
Synonym 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
IUPAC Name (1S,3R)-1,3-dimethyl-5-nitroadamantane
SMILES O=[N+]([O-])[C@@]1(C2)C[C@]3(C)C[C@H]2C[C@@](C1)(C)C3

Spécification

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H19NO2/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(5-9,7-10)13(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Formula Weight 209.1416
Chemical Name or Material 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.