missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Terephthalic acid-bis-methyl ester |
| CAS | 120-61-6 |
| Molecular Formula | C10 H10 O4 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC |
| IUPAC Name | dimethyl benzene-1,4-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.18 |
| Formula Weight | 194.0579 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?