missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Naphthoquinone, TRC

Product Code. 30479898
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30479898 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30479898 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN36848825G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 1,4-Naphthoquinone
CAS 130-15-4
Molecular Formula C10 H6 O2
Quantity 25 g
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone
InChI Formula InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
IUPAC Name naphthalene-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Formula Weight 158.0368
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.