missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one, TRC

Product Code. 30455553
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
2.5 g
Unit Size:
2.5g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30455553 2.5 g 2.5g
30451783 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30455553 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7914202.5G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 42916-66-5
Molecular Formula C12H13F3O
Molecular Weight (g/mol) 230.23
Synonym 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, p-(Trifluoromethyl)valerophenone, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
IUPAC Name 1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pentan-1-one
SMILES O=C(CCCC)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1

Spezifikation

Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Formula Weight 230.09
Chemical Name or Material 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.