missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzofuran-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10661093
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging Tamaño de la unidad
10661093 1 g Amber Glass Bottle 1g
10660903 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10001474 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10661093 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07104DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 10035-16-2
Molecular Formula C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.145
MDL Number MFCD03411182
InChI Key LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
PubChem CID 2773875
IUPAC Name 1-benzofuran-5-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O

Spezifikation

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 146.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Benzofuran-5-carbaldehyde
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.