missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, TRC

Product Code. 30137356
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30137356 5 g 5g
17940015 50 mg 50mg
17948804 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137356 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6841205G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 941-37-7
Molecular Formula C12 H19 Br
Molecular Weight (g/mol) 243.18
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound D (USP)
IUPAC Name 1-bromo-3,5-dimethyladamantane
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2

Specifica

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight 242.067
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Grade GC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.