missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
11-Bromoundecanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 11-Bromoundecanoic Acid |
| CAS | 2834-05-1 |
| Molecular Formula | C11H21BrO2 |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCCCBr |
| IUPAC Name | 11-bromoundecanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 265.19 |
| Formula Weight | 264.0725 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?