missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

11-Deoxy Fusidic Acid, TRC

Product Code. 30366037
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
Unit Size:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30366037 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30366037 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2363002.5MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 11-Deoxyfusidic Acid
CAS 1013937-16-0
Molecular Formula C31 H48 O5
Quantity 2.5 mg
Synonym 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3-hydroxy-, (3α,4α,8α,9β,13α,14β,16β,17Z)-, (3α,4α,8α,9β,13α,14β,16β,17Z)-16-(Acetyloxy)-3-hydroxy-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, ent-(17Z)-16α-(Acetyloxy)-3β-hydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oic acid, 11-Deoxyfusidic acid
InChI Formula InChI=1S/C31H48O5/c1-18(2)9-8-10-21(28(34)35)27-23-11-12-26-29(5)15-14-24(33)19(3)22(29)13-16-30(26,6)31(23,7)17-25(27)36-20(4)32/h9,19,22-26,33H,8,10-17H2,1-7H3,(H,34,35)/b27-21-/t19-,22-,23-,24+,25-,26-,29-,30-,31-/m0/s1
SMILES C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C
IUPAC Name (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3-hydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 500.7098
Formula Weight 500.3502
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.