missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl-1-thiol, TRC

Product Code. 30418366
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30418366 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30418366 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP286125500MG
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl-1-thiol
CAS 34451-26-8
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C8H5F13S
Quantity 500 mg
Synonym 1-Octanethiol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- (9CI','ACI): 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanethiol (ACI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorooctanethiol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorooctyl mercaptan, 1H,1H,1H,2H-Perfluorooctanethiol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol, 2-(Perfluorohexyl)ethane-1-thiol, 2-(Perfluorohexyl)ethanethiol, Foralkyl EM 6
InChI Formula InChI=1S/C8H5F13S/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCS
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-thiol
Molecular Weight (g/mol) 380.17
Formula Weight 379.9904
Percent Purity >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.