missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1H-indazole-3-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Percent Range | 97% |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 162.15 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 1H-Indazole-3-carboxylic acid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?