missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine] (Terazosin Impurity), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine) |
| CAS | 102839-00-9 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C24 H28 N8 O4 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine), 2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP), Doxazosin Mesilate Imp. H (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30) |
| SMILES | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4 |
| IUPAC Name | 2-[4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 492.53 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?