missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[2-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, ≥97%, Thermo Scientific™

Product Code. 11310637
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
11310637 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10081284 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11310637 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC46239CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-12-2026
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 876316-28-8
Molecular Formula C16H19BO3
Molecular Weight (g/mol) 270.14
MDL Number MFCD08435879
InChI Key IKVHPKPYKOEGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 18525792
IUPAC Name 2-[2-(furan-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C1=CC=CO1

Spezifikation

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 270.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-[2-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.