missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| CAS | 75-89-8 |
| Molecular Formula | C2 H3 F3 O |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Ethanol','2,2,2-trifluoro- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,2-Trifluoroethanol (ACI), 2,2,2-Trifluoroethan-1-ol, 2,2,2-Trifluoroethyl alcohol, MeSH ID: D014270, NSC 451, TFE, β,β,β-Trifluoroethyl alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2 |
| SMILES | OCC(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2,2,2-trifluoroethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.04 |
| Formula Weight | 100.0136 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?