missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-Dipyridinyl Disulfide, TRC

Product Code. 30370080
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30370080 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30370080 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4927501G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material 2,2'-Dipyridinyl Disulfide
CAS 2127-03-9
Molecular Formula C10 H8 N2 S2
Quantity 1 g
Synonym 2,2'-Dithiobis-pyridine, 1,2-Bis(2-pyridinyl) Disulfide, 2,2'-Bipyridyldisulfide, 2,2'-Dithiobis(pyridine), 2,2'-Dithiodipyridine, 2-Aldrithiol, Di-2-pyridyl Disulfide, NSC 677438, NSC 94055
InChI Formula InChI=1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
SMILES S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
IUPAC Name 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 220.31
Formula Weight 220.0129
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.