missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3, CDN

Product Code. 30319868
Click to view available options
Quantity:
0.005 g
0.01 g
Unit Size:
0.01g
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Product Code. 30319868

Brand: CDN CDND69140.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3
CAS 1219798-44-3
Molecular Formula C12 D3 H Cl6
Quantity 0.01 g
Synonym PCB No. 156 d3, 1,1'-Biphenyl-2,2',6-d3, 3,3',4,4',5',6'-hexachloro-, PCB 156-d3
InChI Formula InChI=1 S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(3-8(7)14)6-4-9(15)11(17)12(18)10(6)16/h1-4 H/i1D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1cc(Cl)c(Cl)c([2 H])c1c2c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrachloro-5-deuterio-6-(3,4-dichloro-2,6-dideuterio-phenyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 363.9
Formula Weight 360.8632 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt