missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Butanediol, TRC

Product Code. 30180052
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30180052 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30180052 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB69002010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 513-85-9
Molecular Formula C4 H10 O2
Quantity 10 g
Synonym 1,2-Dimethyl-1,2-ethanediol, 2,3-Butylene glycol, 2,3-Dihydroxybutane, Dimethylethylene glycol
InChI Formula InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(O)C(C)O
IUPAC Name butane-2,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Formula Weight 90.0681
Chemical Name or Material 2,3-Butanediol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.