missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dimethylbutane, 98+%

Product Code. 15471867
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mL
Packungsgröße:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
15471867 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Catalog No. 15471867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043142.AK
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86.178 g/mol

2,3-Dimethylbutane is used in high octane fuels and in organic synthesis. It is also used as a gas chromatography standard.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 79-29-8
Molecular Formula C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.178
MDL Number MFCD00008925
InChI Key ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
IUPAC Name 2,3-dimethylbutane
SMILES CC(C)C(C)C

Spezifikation

Melting Point °C to 129°C
Density 0.662
Boiling Point 57°C to 59°C
Flash Point -29°C (-20°F)
Assay Percent Range >98%
Refractive Index 1.375
Quantity 250 mL
UN Number UN2457
Beilstein 1730737
Solubility Information Miscible with ethanol,ether and acetone. Immiscible with water.
Formula Weight 86.18
Percent Purity ≥98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2, 3-Dimethylbutane
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.