missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine, TRC

Product Code. 30455511
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
2.5 g
Unit Size:
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30455511 500 mg 500mg
30449179 2.5 g 2.5g
30455211 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30455511 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT767158500MG
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 101-37-1
Molecular Formula C12H15N3O3
Molecular Weight (g/mol) 249.27
IUPAC Name 2,4,6-tris(prop-2-enoxy)-1,3,5-triazine
SMILES C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1

Spezifikation

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Formula Weight 249.1113
Chemical Name or Material 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.