missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',6-Dibromo-3,4'-bipyridine, 95%, Thermo Scientific™

Code produit 11352199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11352199 500 mg 500mg
11342199 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11352199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27214.ME
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 942206-16-8
Molecular Formula C10H6Br2N2
Molecular Weight (g/mol) 313.98
MDL Number MFCD09037424
InChI Key LGVJILYMUFZGLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6-dibromo-3,4'-bipyridine, 6,2'-dibromo-3,4'-bipyridine, 2-bromo-5-2-bromopyridin-4-yl pyridine, 6,2'-dibromo-3,4' bipyridine
PubChem CID 42553011
IUPAC Name 2-bromo-4-(6-bromopyridin-3-yl)pyridine
SMILES BrC1=NC=C(C=C1)C1=CC(Br)=NC=C1

Spécification

Melting Point 189°C to 193°C
Quantity 500 mg
Formula Weight 313.98
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2',6-Dibromo-3,4'-bipyridine
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.