missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 100193-10-0 |
| Molecular Formula | C12H13NO5 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C |
| IUPAC Name | methyl 2-acetamido-3-acetyloxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.24 |
| Formula Weight | 251.0794 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?