missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8N2/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h1-3,8H2 |
| Formula Weight | 108.0687 |
| Chemical Name or Material | 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?