missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpécification
Spécification
| CAS | 79456-26-1 |
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 95°C to 97.5°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Molecular Formula | C6H4ClF3N2 |
| MDL Number | MFCD00042154 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- H302-Harmful if swallowed.
- P273-Avoid release to the environment.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?