missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-3-methylthiophene, 97%

Product Code. 11387746
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11387746 5 g 5g
11397746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Code produit 11387746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11393.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 14282-76-9 | C5H5BrS | 177.059 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 14282-76-9
Molecular Formula C5H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 177.059
MDL Number MFCD00059741
InChI Key YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-thiophene, 1-bromo-2-methyl thiophene, pubchem5191, 2-bromo-3methylthiophene, 2-bromo-3-methythiophene, acmc-1buh4, 2-bromo-3methyl thiophene, 2-bromo-3-methyl thiophene, ksc491i3r
PubChem CID 84314
IUPAC Name 2-bromo-3-methylthiophene
SMILES CC1=C(SC=C1)Br

Spécification

Density 1.58
Boiling Point 173°C to 176°C
Flash Point 68°C (154°F)
Refractive Index 1.571
Quantity 5 g
UN Number UN2810
Beilstein 105719
Formula Weight 177.07
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Bromo-3-methylthiophene

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.