missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromoacetylamino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene, TRC

Product Code. 30343597
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30343597 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30343597 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6790855MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 2-Bromoacetylamino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-79-0
Molecular Formula C17H15BrClNO4S
Quantity 5 mg
Synonym 5-[(2-Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester, 5-[(Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C17H15BrClNO4S/c1-24-15(22)7-6-10-8-12(17(25-10)20-14(21)9-18)16(23)11-4-2-3-5-13(11)19/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(NC(=O)CBr)s1
IUPAC Name methyl 3-[5-[(2-bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)thiophen-2-yl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 444.73
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.