missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2-Bromoethyl)trimethylammonium Bromide, TRC

Product Code. 30342192
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30342192 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30342192 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68434550G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
CAS 2758-06-7
Molecular Formula C5 H13 Br N . Br
Quantity 50 g
Synonym Bromocholine Bromide
InChI Formula InChI=1S/C5H13BrN.BrH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)CCBr
IUPAC Name 2-bromoethyl(trimethyl)azanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 246.97
Formula Weight 244.9415
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.