missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 98%

Product Code. 15490098
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15490098 5 g 5g
15480098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15490098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53359.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 89694-46-2 | C7H8BClO3 | 186.40 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 89694-46-2
Molecular Formula C7H8BClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.40
MDL Number MFCD06659858
InChI Key REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
PubChem CID 17750233
IUPAC Name (2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O

Spécification

Melting Point 106°C to 110°C
Quantity 5 g
Formula Weight 186.4
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.