missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Docosahexaenoin-1-oleoyl 3-Phosphocholine, TRC

Product Code. 30369903
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30369903 50 mg
30370333 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30369903 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD49448050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 99296-82-9
Molecular Formula C48H82NO8P
Molecular Weight (g/mol) 832.14
Synonym [R-(all-Z)]-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[[(9Z)-1-oxo-9- octadecen-1-yl]oxy]methyl]-3,5,8-trioxa-4-phosphatriaconta-12,15,18,21,24,27-hexaen-1-aminium Inner Salt 4-Oxide
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Spezifikation

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C48H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)57-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)44-54-47(50)40-38-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20-22,24-26,29,31,35,37,46H,6-7,9,11-13,15,17-19,23,27-28,30,32-34,36,38-45H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,26-21-,31-29-,37-35-/t46-/m1/s1
Chemical Name or Material 2-Docosahexaenoin-1-oleoyl 3-Phosphocholine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.