missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Mercaptoethanol, ≥98%, MP Biomedicals™

Product Code. 11471711 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Unit Size:
1 L
100mL
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11471711 1 L 1 L
11441711 100 mL 100mL
11451711 250 mL 250mL
11461711 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11471711 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219024291
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 60-24-2
Molecular Formula C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
MDL Number MFCD00004890
InChI Key DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS

Spezifikation

Color Colorless to Yellow
Density 1.12g/cm3 at 20°C
Assay Percent Range ≥98%
Quantity 1 L
IUPAC Name 2-sulfanylethan-1-ol
Formula Weight 78.13
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-Mercaptoethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.