missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Methoxyimino)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC

Produktkod. 30478058
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
30478058 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM313243100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material 2-(Methoxyimino)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
CAS 62619-46-9
Molecular Formula C8H13NO5
Quantity 100 mg
Synonym (Methoxyimino)-propanedioic Acid Diethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C8H13NO5/c1-4-13-7(10)6(9-12-3)8(11)14-5-2/h4-5H2,1-3H3
SMILES CCOC(/C(C(OCC)=O)=N\OC)=O
IUPAC Name diethyl 2-(methoxyimino)malonate
Molecular Weight (g/mol) 203.19
Formula Weight 203.08
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.