missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxypropene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 2-Methoxypropene |
| CAS | 116-11-0 |
| Molecular Formula | C4H8O |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | 2-Methoxyprop-1-ene, 2-Methoxypropene, Isopropenyl Methyl Ether, Methyl 1-Methylvinyl Ether, Methyl Isopropenyl Ether |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3 |
| SMILES | COC(=C)C |
| IUPAC Name | 2-methoxyprop-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 72.11 |
| Formula Weight | 72.0575 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?