missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline |
| CAS | 1020718-63-1 |
| Molecular Formula | C10 D3 H7 N4 O2 |
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 3-methyl-5-nitro-N-(trideuteriomethyl)quinoxalin-6-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 221.23 |
| Formula Weight | 221.0992 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?