missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10498593
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
250mg
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10498593 1 g Amber Glass Bottle 1g
10367584 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10205664 10 g Amber Glass Bottle 10g
3 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10498593

Brand: Thermo Scientific Maybridge CC53303DA

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 199328-31-9
Molecular Formula C8H6ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 231.65
MDL Number MFCD06655924
InChI Key FYBNVKMJOOYPGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxoindoline-5-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2-oxoindoline-5-sulfonylchloride, 2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-indole-5-sulphonyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 5-chlorosulfonyl indolin-2-one, 5-chlorosulphonyloxindole, 5-chlorosulfonyl oxindole, 5-chlorosufonyl-2-oxindole
PubChem CID 4962506
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC(=O)C2)C=C1

Specifications

CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
IUPAC Name 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonyl chloride
Formula Weight 231.66
Percent Purity Tech.
Grade Technical
Chemical Name or Material 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.