missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Phenylquinazolin-4(3h)-one, TRC
Specifications
Tekniske data
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17) |
| Formula Weight | 222.0793 |
| Chemical Name or Material | 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?