missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ph |
| CAS | 1020719-21-4 |
| Molecular Formula | C22 2H5 H22 N5 O2 |
| Quantity | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4 |
| IUPAC Name | 4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 398.51 |
| Formula Weight | 398.2479 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?