missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ 2 x HotTaq PCR Mix with MgCl2
Description
- The mix includes highquality recombinant Taq DNA polymerase, nucleotides in a specifically optimized buffer formulation.
- For reaction set-up add the PCR Mix (25 ul) to the primers, template and water (is provided in the set; total volume of 50 ul).
- PCR Mix is provided with MgCl2 in the solution.
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at -20°C Guaranteed stable for 6 months when properly stored |
| Quantity | 1 Tub |
| For Use With (Application) | Genotyping |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?