missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, 99%, BLD Pharm™

Product Code. 31427120
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31427120 100 mg
31416297 100 g
31423941 25 g
31420227 500 g
31417211 1 kg
31419932 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31427120 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD105438100mg
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Spécification

CAS 67-03-8
Molecular Formula C12H18Cl2N4OS
MDL Number MFCD00012780
Quantity 100 mg
SMILES CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)N=C2N.[H]Cl.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 337.27
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.