missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-2,6-dichloropyridine, 97%

Product Code. 15414197
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15414197

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31598.06

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 62476-56-6 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 62476-56-6
Molecular Formula C5H4Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 163.00
MDL Number MFCD00023417
InChI Key MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
PubChem CID 112846
IUPAC Name 2,6-dichloropyridin-3-amine
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl

Especificaciones

Melting Point 120°C to 124°C
Quantity 5 g
Formula Weight 163.01
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Amino-2,6-dichloropyridine

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado