Learn More
3-Amino-6-chloropyridazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 210.0°C to 211.0°C |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 100 g |
| Formula Weight | 129.55 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 3-Amino-6-chloropyridazine |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Amino-6-chloropyridazine
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.