missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| CAS | 101537-64-8 |
| Molecular Formula | C10H13NO4S |
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-16-7(6)8(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1C(=O)O |
| IUPAC Name | 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]thiophene-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 243.28 |
| Formula Weight | 243.0565 |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?